4-Brom-2-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
304220-10G 304220-50G
SIAL304220-10GEA 33.8 EUR
SIAL304220-10G SIAL304220-50G
4-Brom-2-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 75…80 °C (0.3 mmHg)
Schmelzpunkt: 41…42 °C
MDL: MFCD00010221
CAS-Nummer: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III