4-Brom-3,5-difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF348.5 CFF348.25 017383-5G 017383-25G 017383-1G 017383-100G
CHMPCFF348.5EA 532 EUR
CHMPCFF348.5 CHMPCFF348.25 FLUO017383-5G FLUO017383-25G FLUO017383-1G FLUO017383-100G
4-Brom-3,5-difluoranilin
4-Brom-3,5-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molecular Weight: 208,01 g/mol
MDL: MFCD00236593
CAS-Nummer: 203302-95-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III