4-Brom-3-fluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22227.09 B22227.88
B22227.09EA 124 EUR
B22227.09 B22227.88
4-Brom-3-fluoranilin ≥98%
4-Brom-3-fluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 656-65-5 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 65-70° Beilstein Reference: 3236457 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00672933
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 231
Schmelzpunkt: 65…70 °C
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672933
CAS-Nummer: 656-65-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III