4-Brom-3-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
005219-25G 005219-100G 005219-5G
FLUO005219-25GEA 63.9 EUR
FLUO005219-25G FLUO005219-100G FLUO005219-5G
4-Brom-3-fluoranilin
4-Brom-3-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72…73 °C
MDL: MFCD00672933
CAS-Nummer: 656-65-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III