1-Brom-2-(difluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
004835-5G
004835-25G
FLUO004835-5GEA
0
EUR
FLUO004835-5G
FLUO004835-25G
1-Brom-2-(difluormethoxy)benzol
1-Brom-2-(difluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223.02 g/mol |
MDL:
MFCD00221468 CAS-Nummer: 175278-33-8 |