4-Brom-2,6-difluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
005578-5G
005578-10G
005578-1G
FLUO005578-5GEA
177
EUR
FLUO005578-5G
FLUO005578-10G
FLUO005578-1G
4-Brom-2,6-difluoranisol
4-Brom-2,6-difluoranisol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223.02 g/mol |
MDL:
MFCD01631351 CAS-Nummer: 104197-14-0 |