4-Brom-2-fluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 4-bromo-2-fluoro-1-methoxybenzene
004207-100G 004207-250G
FLUO004207-100GEA 149 EUR
FLUO004207-100G FLUO004207-250G
4-Brom-2-fluoranisol
4-Brom-2-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205.03 g/mol
Siedepunkt: 215
Schmelzpunkt: 16
Dichte: 1.59 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011710
CAS-Nummer: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2