2-Brom-4-fluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
002823-100G 002823-250G 002823-25G
FLUO002823-100GEA 168 EUR
FLUO002823-100G FLUO002823-250G FLUO002823-25G
2-Brom-4-fluoranisol
2-Brom-4-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205.03 g/mol
Siedepunkt: 274
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012014
CAS-Nummer: 452-08-4