2-Brom-4-fluoranisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
308919-100G 308919-5G
SIAL308919-100GEA 111 EUR
SIAL308919-100G SIAL308919-5G
2-Brom-4-fluoranisol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205,03 g/mol
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012014
CAS-Nummer: 452-08-4