2-Brom-5-fluoranisol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
FL13776.POR
013776-25G
CHMPFL13776.POREA
0
EUR
CHMPFL13776.POR
FLUO013776-25G
2-Brom-5-fluoranisol
2-Brom-5-fluoranisol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205,03 g/mol |
MDL:
MFCD04973752 CAS-Nummer: 450-88-4 |