1-Brom-3-iodbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Bromoiodobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

280097-25G 280097-5G
SIAL280097-25GEA 65.7 EUR
SIAL280097-25G SIAL280097-5G
1-Brom-3-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
Molecular Weight: 282,91 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –9,3 °C
Dichte: 2,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001043
CAS-Nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR