1-Brom-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Bromo-1-iodobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

238090-25G 238090-5G
SIAL238090-25GEA 122 EUR
SIAL238090-25G SIAL238090-5G
1-Brom-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
Molecular Weight: 282,91 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001051
CAS-Nummer: 589-87-7
EINECS: 209-662-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR