3-Brom-5-iodbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17076.14
A17076.06
A17076.22
A17076.14EA
191
EUR
A17076.14
A17076.06
A17076.22
3-Brom-5-iodbenzoesäure ≥97%
3-Brom-5-iodbenzoesäure
Purity: 97%
CAS No.: 188815-32-9
Molecular Formula: C7H4BrIO2
Formula Weight: 326.92
Melting Point: 218-221°
Beilstein Reference: 3240837
Formel:
C₇H₄BrIO₂ Molecular Weight: 326.92 g/mol Schmelzpunkt: 218…221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191851 CAS-Nummer: 188815-32-9 |