3-Brom-N,N-dimethylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L17279.06 L17279.14
L17279.06EA 80.6 EUR
L17279.06 L17279.14
3-Brom-N,N-dimethylanilin ≥97%
3-Brom-N,N-dimethylanilin
Purity: 97% CAS No.: 16518-62-0 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Refractive Index: 1.6015 Melting Point: 11° Boiling Point: 126°/14mm Beilstein Reference: 2079908 MDL No.: MFCD00045020
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200.08 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 11
Dichte: 1.365
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045020
CAS-Nummer: 16518-62-0