3-Brom-N,N-dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666939-1G 666939-5G
SIAL666939-1GEA 29.1 EUR
SIAL666939-1G SIAL666939-5G
3-Brom-N,N-dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (0,4 mmHg)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 1,3652 g/cm³ (19 °C)
MDL: MFCD00045020
CAS-Nummer: 16518-62-0