4-Brom-N,N-dimethylanilin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
222210250 222211000
ACRO222210250EA 30.7 EUR
ACRO222210250 ACRO222211000
4-Brom-N,N-dimethylanilin 99%
4-Brom-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Dichte: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000093
CAS-Nummer: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to light blue Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %