4-Brom-N,N-dimethylanilin

Lieferant: FLUOROCHEM

001369-100G 001369-500G
FLUO001369-100GEA 60.9 EUR
FLUO001369-100G FLUO001369-500G
4-Brom-N,N-dimethylanilin
4-Brom-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…55 °C
Dichte: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000093
CAS-Nummer: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR