2-Bromphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Isocyansäure-2-bromphenylester
TL00795.1
TL00795.10
MAYBTL00795.1EA
0
EUR
MAYBTL00795.1
MAYBTL00795.10
2-Bromphenylisocyanat
2-Bromphenylisocyanat
Formel:
C₇H₄BrNO Molecular Weight: 198.02 g/mol Siedepunkt: 62…64 °C (0.5 mmHg) Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001995 CAS-Nummer: 1592-00-3 UN: 2206 ADR: 6.1 II |