2,4-Dibromanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D38405-100G D38405-25G D38405-5G
SIALD38405-100GEA 190 EUR
SIALD38405-100G SIALD38405-25G SIALD38405-5G
2,4-Dibromanilin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250,92 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (21 mmHg)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Dichte: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007633
CAS-Nummer: 615-57-6
EINECS: 210-434-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III