3-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
180025-100G 180025-25G
SIAL180025-100GEA 127 EUR
SIAL180025-100G SIAL180025-25G
3-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
3-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 251
Schmelzpunkt: 16
Dichte: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007757
CAS-Nummer: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III