2,3-Difluor-6-nitrophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
NRB03398.250 NRB03398.1
MAYBNRB03398.250EA 0 EUR
MAYBNRB03398.250 MAYBNRB03398.1
2,3-Difluor-6-nitrophenol
2,3-Difluor-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Molecular Weight: 175,09 g/mol
Schmelzpunkt: 61 °C
MDL: MFCD00042255
CAS-Nummer: 82419-26-9