(2-Bromethoxy)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21087.22 B21087.14 B21087.36
B21087.22EA 126 EUR
B21087.22 B21087.14 B21087.36
(2-Bromethoxy)benzol ≥98%
(2-Bromethoxy)benzol
Purity: 98% CAS No.: 589-10-6 Molecular Formula: C6H5O(CH2)2Br Formula Weight: 201.07 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 31-35° Boiling Point: 135-137°/20mm Beilstein Reference: 508290 MDL No.: MFCD00000234
Formel: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Siedepunkt: 135…137 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…35 °C
Dichte: 1,35
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000234
CAS-Nummer: 589-10-6
EINECS: 209-634-4