(2-Bromethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: β-Bromphenetol, 2-Phenoxyethylbromid, (2-Bromethyl)phenylether, ω-Bromphenetol
SB01861.1 SB01861.10 SB01861.50
MAYBSB01861.1EA 0 EUR
MAYBSB01861.1 MAYBSB01861.10 MAYBSB01861.50
(2-Bromethoxy)benzol
(2-Bromethoxy)benzol
Formel: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (53 hPa)
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1,3555 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000234
CAS-Nummer: 589-10-6
EINECS: 209-634-4