(2-Bromethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: β-Bromphenetol, 2-Phenoxyethylbromid, (2-Bromethyl)phenylether, ω-Bromphenetol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B75506-100G B75506-25G
SIALB75506-100GEA 239 EUR
SIALB75506-100G SIALB75506-25G
(2-Bromethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
(2-Bromethoxy)benzol
Formel: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (53 hPa)
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1,3555 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000234
CAS-Nummer: 589-10-6
EINECS: 209-634-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR