4-Bromveratrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B83355-100G B83355-25G
SIALB83355-100GEA 196 EUR
SIALB83355-100G SIALB83355-25G
4-Bromveratrol, Sigma-Aldrich®
4-Bromveratrol
Formel: C₈H₉BrO₂
Molecular Weight: 217,06 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5068 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008381
CAS-Nummer: 2859-78-1
EINECS: 220-677-8