2,4-Dibromphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
258164-100G 258164-5G
SIAL258164-100GEA 138 EUR
SIAL258164-100G SIAL258164-5G
2,4-Dibromphenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Molecular Weight: 251,91 g/mol
Siedepunkt: 238…239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002149
CAS-Nummer: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II