2-Bromphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
130915-10G 130915-50G
SIAL130915-10GEA 71.3 EUR
SIAL130915-10G SIAL130915-50G
2-Bromphenol, Sigma-Aldrich®
2-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,6 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002146
CAS-Nummer: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01413