3-Bromphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Brom-1-hydroxybenzol, 1-Brom-3-hydroxybenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

101079-100G 101079-10G 101079-25G
SIAL101079-100GEA 136 EUR
SIAL101079-100G SIAL101079-10G SIAL101079-25G
3-Bromphenol, Sigma-Aldrich®
3-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Dichte: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002253
CAS-Nummer: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR