4-Bromphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B75808-100G B75808-500G B75808-5G
SIALB75808-100GEA 61.3 EUR
SIALB75808-100G SIALB75808-500G SIALB75808-5G
4-Bromphenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: ∼1,84 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002313
CAS-Nummer: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413