2,4,6-Tribromphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

137715-100G 137715-5G
SIAL137715-100GEA 55.3 EUR
SIAL137715-100G SIAL137715-5G
2,4,6-Tribromphenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tribromphenol
Formel: C₆H₃Br₃O
Molecular Weight: 330,8 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Dichte: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002150
CAS-Nummer: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
Merck Index: 12,09744

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR