4-Bromresorcin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Bromresorcinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B80607-25G B80607-5G
SIALB80607-25GEA 496 EUR
SIALB80607-25G SIALB80607-5G
4-Bromresorcin, Sigma-Aldrich®
4-Bromresorcin
Formel: C₆H₅BrO₂
Molecular Weight: 189,01 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98 °C
MDL: MFCD00002272
CAS-Nummer: 6626-15-9
EINECS: 229-586-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR