2-Bromthioanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromphenylmethylsulfid, 1-Brom-2-(methylthio)benzol
A13632.03
A13632.06
A13632.14
A13632.03EA
29.6
EUR
A13632.03
A13632.06
A13632.14
2-Bromthioanisol ≥98%
2-Bromthioanisol
Purity: 98%
CAS No.: 19614-16-5
Molecular Formula: C7H7BrS
Formula Weight: 203.11
Flash Point:
Formel:
C₇H₇BrS Molecular Weight: 203.1 g/mol Siedepunkt: 140…141 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 1.524 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000066 CAS-Nummer: 19614-16-5 EINECS: 243-183-4 UN: 3334 ADR: 9 |