2-Bromthioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Bromphenylmethylsulfid, 1-Brom-2-(methylthio)benzol
001732-5G 001732-25G 001732-100G
FLUO001732-5GEA 0 EUR
FLUO001732-5G FLUO001732-25G FLUO001732-100G
2-Bromthioanisol
2-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Molecular Weight: 203,1 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: –24,5 °C
Dichte: 1,5135 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00000066
CAS-Nummer: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
UN: 3334
ADR: 9,