3-Bromthioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Brom-3-(methylthio)benzol, 3-Bromphenylmethylsulfid
003661-25G 003661-100G
FLUO003661-25GEA 165 EUR
FLUO003661-25G FLUO003661-100G
3-Bromthioanisol
3-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Molecular Weight: 203,1 g/mol
MDL: MFCD00041395
CAS-Nummer: 33733-73-2
UN: 3334
ADR: 9,