4-Bromthioanisol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-(methylthio)benzol, 4-Bromphenylmethylsulfid
188190250 188191000 188190050
ACRO188190250EA 65.4 EUR
ACRO188190250 ACRO188191000 ACRO188190050
4-Bromthioanisol 97%
4-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Molecular Weight: 203.1 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00000102
CAS-Nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %