4-Bromthioanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-(methylthio)benzol, 4-Bromphenylmethylsulfid
A15504.22 A15504.36
A15504.22EA 139 EUR
A15504.22 A15504.36
4-Bromthioanisol ≥98%
4-Bromthioanisol
Purity: 98+% CAS No.: 104-95-0 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Stench Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1906693 MDL No.: MFCD00000102
Formel: C₇H₇BrS
Molecular Weight: 203,1 g/mol
Siedepunkt: 250 °C
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000102
CAS-Nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,