4-Bromthioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-(methylthio)benzol, 4-Bromphenylmethylsulfid
003696-100G 003696-500G 003696-25G
FLUO003696-100GEA 219 EUR
FLUO003696-100G FLUO003696-500G FLUO003696-25G
4-Bromthioanisol
4-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Molecular Weight: 203,1 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
MDL: MFCD00000102
CAS-Nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,