2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dibrombenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Dibrombenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Dibrombenzolsulfochlorid
L19887.03
L19887.06
L19887.03EA
36.5
EUR
L19887.03
L19887.06
2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid ≥98%
2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 72256-95-2
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 128°/0.2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093759
Formel:
C₆H₃Br₂ClO₂S Molecular Weight: 334,42 g/mol Siedepunkt: 128 °C (0,2 mmHg) Schmelzpunkt: 82…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093759 CAS-Nummer: 72256-95-2 UN: 3261 ADR: 8,II |