2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2,4-Dibrombenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Dibrombenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Dibrombenzolsulfochlorid
FL13065.POR 013065-1G 013065-5G
CHMPFL13065.POREA 0 EUR
CHMPFL13065.POR FLUO013065-1G FLUO013065-5G
2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid
2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Br₂ClO₂S
Molecular Weight: 334,42 g/mol
MDL: MFCD03093759
CAS-Nummer: 72256-95-2
UN: 3261
ADR: 8,II