2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4-Dibrombenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Dibrombenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Dibrombenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
548677-1G 548677-5G
SIAL548677-1GEA 32.3 EUR
SIAL548677-1G SIAL548677-5G
2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Br₂ClO₂S
Molecular Weight: 334,42 g/mol
MDL: MFCD03093759
CAS-Nummer: 72256-95-2
UN: 3261
ADR: 8,II