2,5-Dibrombenzolsulfonylchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Dibrombenzolsulfochlorid, 2,5-Dibrombenzolsulfonsäurechlorid, 2,5-Dibrombenzol-1-sulfonylchlorid
L19888.03
L19888.06
L19888.03EA
64.8
EUR
L19888.03
L19888.06
2,5-Dibrombenzolsulfonylchlorid ≥99%
2,5-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Purity: 99%
CAS No.: 23886-64-8
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2694054
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00060685
Formel:
C₆H₃Br₂ClO₂S Molecular Weight: 334,42 g/mol Schmelzpunkt: 69…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060685 CAS-Nummer: 23886-64-8 UN: 3261 ADR: 8,II |