2-Brombenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brombenzolsulfochlorid, 2-Brombenzolsulfonsäurechlorid, 2-Brombenzol-1-sulfonylchlorid
306440050 306440010
ACRO306440050EA 101 EUR
ACRO306440050 ACRO306440010
2-Brombenzolsulfonylchlorid 97%
2-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Siedepunkt: 98…100 °C
Schmelzpunkt: 49…52 °C
MDL: MFCD00051971
CAS-Nummer: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)