2-Brombenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brombenzolsulfochlorid, 2-Brombenzolsulfonsäurechlorid, 2-Brombenzol-1-sulfonylchlorid
A13645.14 A13645.06
A13645.14EA 171 EUR
A13645.14 A13645.06
2-Brombenzolsulfonylchlorid ≥98%
2-Brombenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 2905-25-1 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Melting Point: 48-52° Boiling Point: 127-128°/2.4mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051971
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Siedepunkt: 127…128 °C (2,4 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051971
CAS-Nummer: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,II