2-Brombenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Brombenzolsulfochlorid, 2-Brombenzolsulfonsäurechlorid, 2-Brombenzol-1-sulfonylchlorid
TL00534.1 TL00534.10 TL00534.50
MAYBTL00534.1EA 0 EUR
MAYBTL00534.1 MAYBTL00534.10 MAYBTL00534.50
2-Brombenzolsulfonylchlorid
2-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Siedepunkt: 127…128 °C (3,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00051971
CAS-Nummer: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,II