2-Brombenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Brombenzolsulfochlorid, 2-Brombenzolsulfonsäurechlorid, 2-Brombenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
442844-1G 442844-5G
SIAL442844-1GEA 27.2 EUR
SIAL442844-1G SIAL442844-5G
2-Brombenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Molecular Weight: 255,52 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C (3,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00051971
CAS-Nummer: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,II