3,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,4-Dibrombenzol-1-sulfonylchlorid, 3,4-Dibrombenzolsulfochlorid, 3,4-Dibrombenzolsulfonsäurechlorid
018498-5G 018498-1G
FLUO018498-5GEA 60.9 EUR
FLUO018498-5G FLUO018498-1G
3,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid
3,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Br₂ClO₂S
Molecular Weight: 334,42 g/mol
MDL: MFCD00060709
CAS-Nummer: 81903-80-2