3-Brombenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Brombenzolsulfonsäurechlorid, 3-Brombenzolsulfochlorid
A11507.03
A11507.06
A11507.14
A11507.03EA
48.9
EUR
A11507.03
A11507.06
A11507.14
3-Brombenzolsulfonylchlorid ≥97%
3-Brombenzolsulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 2905-24-0
Molecular Formula: C6H4BrClO2S
Formula Weight: 255.52
Flash Point:
Formel:
C₆H₄BrClO₂S Siedepunkt: 90…91 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 30…33 °C Dichte: 1,773 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052313 CAS-Nummer: 2905-24-0 UN: 3261 ADR: 8,II |