3-Brombenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Brombenzolsulfonsäurechlorid, 3-Brombenzolsulfochlorid
003578-5G 003578-25G 003578-100G
FLUO003578-5GEA 36.8 EUR
FLUO003578-5G FLUO003578-25G FLUO003578-100G
3-Brombenzolsulfonylchlorid
3-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Molecular Weight: 255,52 g/mol
Siedepunkt: 95…95,5 °C (0.8 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Dichte: 1,773 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00052313
CAS-Nummer: 2905-24-0
UN: 3261
ADR: 8,II