3-Brombenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Brombenzolsulfonsäurechlorid, 3-Brombenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
545716-1G 545716-5G
SIAL545716-1GEA 27 EUR
SIAL545716-1G SIAL545716-5G
3-Brombenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Siedepunkt: 95…95,5 °C (0.8 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Dichte: 1,773 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00052313
CAS-Nummer: 2905-24-0
UN: 3261
ADR: 8,II