4-Brombenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Brombenzolsulfochlorid, 4-Brombenzolsulfonsäurechlorid
148760250
148761000
ACRO148760250EA
57.1
EUR
ACRO148760250
ACRO148761000
4-Brombenzolsulfonylchlorid 98%
4-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄BrClO₂S Siedepunkt: 153 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 74…77 °C Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007437 CAS-Nummer: 98-58-8 EINECS: 202-683-2 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,01391 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 77 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (Ex CL) |